Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektrodeholder
Artikelnummer. 11784336 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11784336 Hver
1 options
Artikelnummer. 11784336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    577.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 857.85 DKK
    59% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndterer flere pH- og ledningsevneaflæsninger hurtigt med reduceret elektrodebrud. Fisherbrand Elektrodeholder accepterer alle mærker af standardelektroder; strækker sig 21 tommer og drejer 360° ; designet til jævn bevægelse og ubesværet betjening.
  • Leddet i tre punkter drejer armholderen i enhver retning (360° ) mens holderen holder elektroden i lodret position
  • Strækker sig til 21 tommer. (53 cm) fra vægtet 8 tommer. (20 cm), trykstøbt metalbund
  • Indeholder standard glas-, reference- og kombinationselektroder samt temperatur- og ledningsevneprober
  • Fjedermodvægt for jævn, fingerspidskontrol og stabilitet
Tekniske data
Type Holder
Til brug med (applikation) pH