Få mere at vide
Beschreibung
- Variation af 'squeeze' giver kontrolleret levering
- En envejs indsugningsventil øverst forhindrer luft/støv i at blive trukket gennem spidsen
- Ikke-ledende plastikhylsterspids forhindrer ridser og muliggør rengøring af optiske linser, slides, kredsløbskort og cuvets
- Ideelt til delikat, sværrengjort og utilgængeligt udstyr
- Miljøvenlig
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Støvblæser It™ |
| Børstemateriale | Ingen |
| Børstehår type | Ingen |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Aerosol |
| Håndtag Type | Ingen |
| Duft | Uparfumeret |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Dimensioner (L x B) | 5,7 x 12,7 cm |
| Til brug med (applikation) | Den kraftige pærestøv blæser med højt tryk, præcise luftstråler med højt tryk, præcise luftstråler væk |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?