Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med stilk af rustfrit stål, 0,375 tommer. LCD-skærm og beskyttelsesskærm
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Let at læse Fisher Scientific™ Sporbare digitale termometre med stilk af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtige over for syrer, baser, opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
- Modeller med kort stilk piercing er ideelle til at have med i lommen
- Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
- Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
- Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) sonde | 0,19 tommer |
| Inkluderer | Sonde i rustfrit stål, beskyttende etui, Silver Oxide batteri |
| Længde (metrisk) | 121 mm |
| Materiale | Plast |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vægt (engelsk) | 1,12 oz. |
| Vægt (metrisk) | 31.7 g |
| Produkttype | Digitalt termometer |
| Længde (engelsk) | 4,75 tommer. |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 572 °F |
| Vis mere |