Få mere at vide
Fisherbrand™ Digitale termometre med stilk i rustfrit stål og 0,375 tommer. LCD skærm
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Let at læse Fisher Scientific™ Digitale termometre med stilk af rustfrit stål er kemisk modstandsdygtige over for syrer, baser, opløsningsmidler og kan bruges til at måle temperaturen på gasser, fødevarer og andre halvfaste stoffer.
- Modeller med kort stilk piercing er ideelle til at have med i lommen
- Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
- Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før aflæsning - ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
- Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,15 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Måling af temperaturer af halvfaste våde og tyktflydende opløsninger |
| Inkluderer | Sølvoxidbatteri, sonde i rustfrit stål |
| Længde (engelsk) sonde | 5,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 165 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 13.3 cm |
| Materiale | Plast |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vægt (engelsk) | 1 oz. |
| Show More |