Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål, 0,25 tommer. LCD-skærm og beskyttelsesskærm
Artikelnummer. 11749715 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +250 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +482 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,2 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
±1°C
±1,5 °C
Længde (metrisk) sonde:
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11749715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letlæselig håndholdt Traceable™ Digitalt termometer.
  • Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
  • Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
  • Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certificeringer
Flerpunktskalibrering på individuelt nummereret sporbart certifikat sikrer nøjagtighed fra ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNV, ISO 17025, A2LA
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.56 mm
Inkluderer Sporbart certifikat, sonde i rustfrit stål
Længde (engelsk) sonde 8 tommer
Længde (metrisk) 235 mm
Længde (metrisk) sonde 20,32 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 20 g
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 9,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 536 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 280 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +536 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +280 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer, våde laboratorier, skylleområder og feltbrug
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm