Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål, 0,25 tommer. LCD-skærm og beskyttelsesskærm
Artikelnummer. 11739715 Shop alle Fisherbrand produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +250 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +482 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,2 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
±1°C
±1,5 °C
Længde (metrisk) sonde:
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Förpackningsstorlek:
Hver
Produktkod. 11739715
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Letlæselig håndholdt Traceable™ Digitalt termometer.
  • Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
  • Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
  • Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certifikat
Flerpunktskalibrering på individuelt nummereret sporbart certifikat sikrer nøjagtighed fra ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til NIST .
Specifikationer
Certificeringer/compliance DNV, ISO 17025, A2LA
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.56 mm
Til brug med (applikation) Aflæs temperaturer i fødevarer, gasser, prøver, reagenser, vandbade og halvfaste stoffer
Inkluderer Sporbart certifikat, sonde i rustfrit stål
Længde (engelsk) sonde 11,37 tommer.
Længde (metrisk) 365 mm
Længde (metrisk) sonde 28,87 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 20 g
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 14,38 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,5 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.