Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål, 0,25 tommer. LCD-skærm og beskyttelsesskærm
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +250 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +482 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,2 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
±1°C
±1,5 °C
Længde (metrisk) sonde:
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Letlæselig håndholdt Traceable™ Digitalt termometer.
- Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
- Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
- Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certificeringer
Flerpunktskalibrering på individuelt nummereret sporbart certifikat sikrer nøjagtighed fra ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,14 tommer. |
| Diameter (metrisk) sonde | 3.56 mm |
| Til brug med (applikation) | Aflæs temperaturer i fødevarer, gasser, prøver, reagenser, vandbade og halvfaste stoffer |
| Inkluderer | Sporbart certifikat, sonde i rustfrit stål |
| Længde (engelsk) sonde | 11,37 tommer. |
| Længde (metrisk) | 365 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 28,87 cm |
| Materiale | ABS-plast |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vis mere |