Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål, 0,25 tommer. LCD-skærm og beskyttelsesskærm
Artikelnummer. 11719715 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +250 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +482 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,2 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
±1°C
±1,5 °C
Længde (metrisk) sonde:
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Nøjagtighed Længde (metrisk) sonde Pakningsstørrelse
11719715 -50 °C til +150 °C -58 °F til +302 °F ±0,2 °C 20 cm Hver
11709715 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,4 °C 8,9 cm Hver
11759715 -50 °C til +280 °C -58 °F til +536 °F ±0,4 °C 20 cm Hver
11749715 -50 °C til +280 °C -58 °F til +536 °F ±1°C 20,32 cm Hver
11729715 -50 °C til +250 °C -58 °F til +482 °F ±1°C 28,87 cm Hver
11739715 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,5 °C 28,87 cm Hver
11789705 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±1,5 °C 8,9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11719715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    483.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 136.79 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letlæselig håndholdt Traceable™ Digitalt termometer.
  • Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
  • Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
  • Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
Certificeringer
Flerpunktskalibrering på individuelt nummereret sporbart certifikat sikrer nøjagtighed fra ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.56 mm
Til brug med (applikation) Måling af temperatur i jord, kuvetter, reagensglas, fødevarer, inkubatorer og petroleumskulbrinter
Inkluderer Sporbart certifikat, sonde i rustfrit stål, beskyttelseshylster
Længde (engelsk) sonde 8 tommer
Længde (metrisk) 280 mm
Længde (metrisk) sonde 20 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 11''
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +302 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,2 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm