Få mere at vide
Electrothermal Kapillærrør til digitalt smeltepunktsapparat
Artikelnummer. 11748242
Skift visning
Længde (metrisk):
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11748242 1,5 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11748242 Leverandør Electrothermal Leverandørnr. 0301067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 DKK
    1399.08 DKK / Pakke med 1000
    Spare 715.92 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til brug med IA9000-seriens digitale smeltepunktsapparat
Kapillærrør; 1,5 mm; 1000,-/pakke. Til brug med IA9000-seriens digitale smeltepunktsapparat
  • Kapillærrør
  • 1,5 mm x 1000 rør
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Inkluderer 1000 kapillarrør
Længde (engelsk) 0,05 tommer.
Længde (metrisk) 1,5 mm