Få mere at vide
Fisherbrand™ Digital nøglering armbåndstæller
Artikelnummer. 11872710 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11872710 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11872710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 DKK
    86.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.65 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let og brugervenlig digital nøglekædearmbåndstæller.
Letlæselig LCD-skærm tæller til 99.999 og leveres med et toårigt konstant-brugs-batteri. Reducerer fejloptællingsproblemer forbundet med mekanisk tælleudstyr.
  • ABS plast, O-ring forseglet kabinet er vand- og stødafvisende
  • Udstyret med knapklik for bekræftelse af optælling
  • Tilbyder forsænket nulstilling af 'ingen uheld'
  • Diameter x H: 1,88 x 0,5 tommer. (47 x 13 mm)
Tekniske data
Produkttype Digital tæller
Display Type LCD-skærm
Vist tekst 99,999
Materiale ABS-plast
Mængde 1 stk.
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Diameter (metrisk) 4.7 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.27 cm
Til brug med (applikation) Brugervenlighed og fejlsikker optælling
Inkluderer 2 års konstant brugsbatteri