Få mere at vide
Fisherbrand™ Dial Benchtop Timers
Artikelnummer. 11789805 Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
60 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789805
Selecting time winds timer
Choice of two Fisher Scientific™ benchtop dial timers. Selecting time winds timer.
06-659
  • Display: Oversized markings provide easy reading; pointer indicates time remaining
  • Dial Diameter: 2 in. (5cm)
  • Dimensions: 2.75L × 2.75W × 2 in.H (7 x 7 x 5cm)
  • White case lays flat or stands upright
06-662-10
  • Display: Easy-to-read blue numerals
  • Dial diameter: 2.75 in. dia. (7cm)
  • Gray case
Tekniske data
Produkttype Mechanical Timer
Tidsområde 60 min.
Alarmer Audible
Nøjagtighed 0.01
Vise Digital
Diameter (engelsk) Indre 2.75 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6.98 cm
Vægt (engelsk) 0.37 oz.
Vægt (metrisk) 10.48 g