Få mere at vide
Fisherbrand™ DAS-3 Dataopsamlingssystem til Traceable™ Produkter med computeroutput
Artikelnummer. p-200369 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Digital termometer, luftfugtighed/temperatur/dugpunktsmåler, platin ultra præcist termometer i rustfrit stål
Manometer/pressure/vacuum gauges, memory hygrometer/thermometer, expanded range conductivity meter and memory hygrometer/thermometer
Memory wide range thermometer, general purpose hygrometer/thermometer and anemometer/thermometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11704286
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
CD, 6 fod kabel (medfølger USB , serielle og instrumentforbindelser) kabel tilsluttes instrumentet og computeren.
Kraftfuldt og brugervenligt computerdatafangstprogram fungerer med sporbare instrumenter med computeroutput designet til at —arbejde med Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Forbinder op til otte instrumenter, der alle kører samtidigt på én computer.
  • Optag aflæsninger permanent
  • Optager i intervaller fra 1 til 10.000 sekunder
  • Enkel plug-and-play
  • Viser minimum/maksimum aflæsninger
  • Anvender en alarmtilstand, der tillader brugeren at blive underrettet visuelt, hørbart og via e-mail, når en alarm udløses
  • Ubegrænsede aflæsninger gemmes i en fil, der kan ses og udskrives, som den er, eller som kan udskrives i et hvilket som helst rapport- eller regnearksformat
  • Netværksserver/klientfunktion gør det muligt at overvåge de opsamlede data på en fjernarbejdsstation
  • Aflæsninger kan streames til mobiltelefoner eller hvor som helst via e-mail hvert minut eller i et hvilket som helst tidsinterval
  • 24/7 meddelelse om hørbare/visuelle alarmer sendes til brugerens computer, fjerncomputer, via e-mail hvor som helst og via e-mail til mobiltelefoner
  • Programmet installeres automatisk på mindre end —to minutter, ingen brugerprogrammering, ingen brugertastetryk, ingen brugerindtastninger påkrævet: tilslut blot kablet til instrumentet og til en USB port (eller seriel port), og data fanges
Tekniske data
Type Computer dataopsamlingssystem
Inkluderer CD, 6 fod. USB kabel
Til brug med (applikation) Optag aflæsninger permanent, viser minimum/maksimum aflæsninger
Til brug med (udstyr) Digital termometer, luftfugtighed/temperatur/dugpunktsmåler, platin ultra præcist termometer i rustfrit stål