Få mere at vide
Fisherbrand™ DAS-3 Dataopsamlingssystem til Traceable™ Produkter med computeroutput
Artikelnummer. 11764316 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Digital termometer, luftfugtighed/temperatur/dugpunktsmåler, platin ultra præcist termometer i rustfrit stål
Hukommelses-bredområdetermometer, generelt hygrometer/termometer og anemometer/termometer
Manometer-/tryk-/vakuummålere, hukommelseshygrometer/termometer, udvidet rækkevidde-ledningsevnemåler og hukommelseshygrometer/termometer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11764316 Manometer-/tryk-/vakuummålere, hukommelseshygrometer/termometer, udvidet rækkevidde-ledningsevnemåler og hukommelseshygrometer/termometer Hver
11704286 Digital termometer, luftfugtighed/temperatur/dugpunktsmåler, platin ultra præcist termometer i rustfrit stål Hver
11734316 Hukommelses-bredområdetermometer, generelt hygrometer/termometer og anemometer/termometer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11764316
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Indeholder
CD, 6 fods kabel (medfølgende USB kabel, seriel og instrumentforbindelse) kabel tilsluttes instrumentet og computeren.
Kraftfuldt og brugervenligt computerdatafangstprogram fungerer med sporbare instrumenter med computeroutput designet til at —arbejde med Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Forbinder op til otte instrumenter, der alle kører samtidigt på én computer.
  • Permanent indsamlede aflæsninger
  • Rekorder med intervaller fra 1 til 10.000 sekunder
  • Ligetil plug-and-play
  • Viser minimum/maksimum aflæsninger
  • Benytter en alarmtilstand, der tillader brugeren at blive underrettet visuelt, lydmæssigt og via e-mail, når en alarm udløses
  • Ubegrænsede læsninger gemmes i en fil, der kan ses og printes som den er, eller kan printes i ethvert rapport- eller regnearksformat
  • Netværksserver/klient-funktionalitet gør det muligt at overvåge de indsamlede data på en fjernarbejdsstation
  • Læsninger kan streames til mobiltelefoner eller hvor som helst via e-mail hvert minut eller i enhver tidsperiode
  • 24/7 beskeder om hørbare/visuelle alarmer sendes til brugerens computer, fjerncomputer, via e-mail hvor som helst og via e-mail til mobiltelefoner
  • Programmet installeres automatisk på under to minutter—, ingen brugerprogrammering, ingen brugertastetryk, ingen brugerindtastninger nødvendige: Tilslut blot kablet til instrumentet og til en USB port (eller seriel port), og data opfanges
Tekniske data
Type Computerdataindsamlingssystem
Inkluderer CD, 6 fod USB Kabel
Til brug med (applikation) Opfang aflæsninger permanent, viser minimum/maksimum aflæsninger
Til brug med (udstyr) Manometer-/tryk-/vakuummålere, hukommelseshygrometer/termometer, udvidet rækkevidde-ledningsevnemåler og hukommelseshygrometer/termometer