Få mere at vide
Fisherbrand™ Kophorn til Model 120 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12991181 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
1,5 tommer Kophorn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Pakningsstørrelse
12991181 1,5 tommer Kophorn Hver
1 options
Artikelnummer. 12991181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00 DKK
    5778.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 1361.68 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1,5 tommer Diameter kophorn til Model 120 Sonic Dismembrator. Bearbejd prøver indirekte for at forhindre krydskontaminering.
De Fisher Scientific™ Kophorn til Model 120 Sonic Dismembrator bruges til indirekte behandling af individuelle forseglede rør eller hætteglas.
  • Indirekte sonikeringstilbehør til at behandle én prøve ad gangen
  • Forebyg krydskontaminering
  • Eliminer sprøjt og aerosoler
  • Indeholder: 1,5 tommer. (3,8 cm) Kophorn og 1,5 ml rørholdere.
Tekniske data
Produkttype Kophorn
Diameter (engelsk) 1,5 tommer Kophorn
Til brug med (applikation) Ideel til indirekte behandling af individuelle forseglede rør eller hætteglas
Til brug med (udstyr) Model 120 sonisk disembrator
Holder 1 prøverør
Inkluderer 1,5 ml rørholder