Få mere at vide
Fisherbrand™ Compact-Sized Metric Conversion Calculator
Artikelnummer. 11784406 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
1,5 V alkalisk batteri og integreret beskyttelsesdæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11784406 1,5 V alkalisk batteri og integreret beskyttelsesdæksel Hver
1 options
Artikelnummer. 11784406
Antal Pris
1 296.00 DKK / Pakke med 1
10 279.22 DKK / Pakke med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Performs multiple conversions and calculator functions
Unit provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow, and read the exact metric or U.S. equivalent with decimal point in place.
  • Converts length, area, volume, weight, liquid, energy and temperature
  • Performs English (Imperial) conversions and has all routine calculator functions
  • With raised keys, large digits (0.5 in. [1.3 cm]) and a bright, 8-digit LCD for easy reading and operation
  • Credit-card size makes it perfect for carrying anywhere
  • Dimensions: 2.5 x 4.25 x 0.5 in. (L x W x H) (6.4 x 11.4 x 1.3 cm). Weight: 1 oz. (28 g)
Tekniske data
Produkttype Metric Conversion Calculator
Display Type LCD
Tastatur Raised, large digit
Dimensioner (L x B) 2.5 x 4.25 in.
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 1.3cm
Længde (engelsk) 2.5 in.
Længde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 4.25 in.
Bredde (metrisk) 11.4 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.3g
Strømforsyning 1.5V Alkaline Battery
Til brug med (applikation) Multiple conversions and calculator functions
Inkluderer 1,5 V alkalisk batteri og integreret beskyttelsesdæksel