Få mere at vide
Fisherbrand™ Korrosionsbestandig aksel og propeller til overliggende omrørere
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
30,48 cm
45,72 cm
Længde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
Diameter (metrisk) blæser:
6,35 cm
8,89 cm
Diameter (engelsk) Ventilator:
2,5 tommer
3,5 tommer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Diameter (engelsk) Ventilator | 3,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 1 cm |
| Diameter (metrisk) blæser | 8,89 cm |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 45,72 cm |
| Type | Aksel med propel |
| Materiale | PTFE, stål |