Få mere at vide
Fisherbrand™ Korrosionsbestandig aksel og propeller til overliggende omrørere
Artikelnummer. 15163007 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30,48 cm
45,72 cm
Længde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
Diameter (metrisk) blæser:
6,35 cm
8,89 cm
Diameter (engelsk) Ventilator:
2,5 tommer
3,5 tommer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (engelsk) Diameter (metrisk) blæser Diameter (engelsk) Ventilator
15163007 45,72 cm 18 tommer 8,89 cm 3,5 tommer
15153007 30,48 cm 12 tommer 6,35 cm 2,5 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15163007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 DKK
    2227.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.27 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vil modstå kemikalier og forhindre opbygning.
  • Konstrueret med tyk Virgin PTFE ydre skal
  • Stiv indvendig kerne af rustfrit stål
  • Skaft 10 mm OD x 0,25 IO kerne
  • Den indre aksel er 1 tomme længere end den ydre skal, hvilket gør det muligt at spænde direkte på akslens rustfri stålsektion
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Diameter (engelsk) Ventilator 3,5 tommer
Diameter (metrisk) 1 cm
Diameter (metrisk) blæser 8,89 cm
Til brug med (udstyr) Overhead omrører
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45,72 cm
Type Aksel med propel
Materiale PTFE, stål