Få mere at vide
Fisherbrand™ Computer dataopsamlingssystem til digitalt barometer
Artikelnummer. 15567603 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Fisherbrand Traceable Digitalt barometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15567603 Fisherbrand Traceable Digitalt barometer Hver
1 options
Artikelnummer. 15567603
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold styr på resultater for termometre, hygrometre, barometre, lysmålere, vindmålere, manometre, opløst ilt, ledningsevne og mere. Computer Data Acquisition System til Digital Barometer er til brug med Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt barometer.
  • Tillader op til otte unikke Traceable™ meter til samtidig at fange data og sende dem direkte til e-mail til enhver smartphone eller computer
  • Permanent fange aflæsninger; holde styr på resultaterne
  • Aflæsninger gemmes i en fil, der kan ses, udskrives, som de er, eller flettes i et rapport- eller regnearksformat
  • Data bliver ved med at blive indsamlet i baggrunden, selv når brugeren arbejder på andre softwareprogrammer
  • 24/7 hørbar/visuel alarm minder brugeren om at tjekke data
Tekniske data
Type Software til dataopsamling
Display Type Ingen skærm
Softwaretype Computer dataopsamlingssystem
Inkluderer CD, 6 fod. Kabel
Til brug med (applikation) Holder nemt styr på resultater for termometre, hygrometre, barometre, lysmålere, vindmålere, manometre, opløst ilt, ledningsevne og mere
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Traceable Digitalt barometer
Længde (engelsk) Kabel 6 ft.