Få mere at vide
Fisherbrand™ AX-500 Series Compound Research Microscope
Artikelnummer. 15388824 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Hovedstil:
Monokulær
Trinokulær
Måltyper:
DIN akromatisk
Model-:
AX-501A
AX-503A
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Måltyper Model- unitSize
15388824 Monokulær DIN akromatisk AX-501A Hver
15308834 Trinokulær DIN akromatisk AX-503A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15388824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Choice of three optical objectives and three optical heads. Fisherbrand AX-500 Series Compound Research Microscope with cool light LED illumination are designed or university and research laboratory use.
  • Valg af optiske objektiver med bred forstørrelsesområde: 4x, 10x, 40x, 100x: Achromat, Super høj kontrast og Plan achromat
  • Ergonomisk designet, professionelt stel med lav position koaksial fokusering muliggør enhåndsbetjening, hvilket gør længerevarende brug behagelig
  • Justerbar 3W LED-belysning med intensitetskontrol
  • Indbygget lavdrevet mekanisk trin med forlænget stolpe til X- og Y-kontrol (135 mm x 140 mm)
  • 18 mm okularer med gummiøjneskjold
  • 30° skråtstillet ergonomisk Siedentopf synshoved
Tekniske data
Kondensator type Abbe/Iris
Okular 18 mm
Hovedstil Monokulær
Belysningstype LED
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40X, 100X
Model- AX-501A
Måltyper DIN akromatisk
Produkttype Mikroskop
Inkluderer IEC netledning, indbygget ledningsophæng, støvbetræk, unbraconøgle
Næsestykke Indadvendt firdobbelt roterende
Optisk design Standard DIN
garanti 2 år for elektriske dele (undtagen pærer, ledninger og sikringer), fem år for optiske og mekaniske dele
Dimensioner (L x B x H) 13,3 x 7,0 x 15,3 tommer. (34 x 18 x 39 cm)
Vægt (engelsk) 14.3 lb.
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Elektriske krav IEC 110/220 V (UL/CSA)