Beskrivelse
- Valg af optiske objektiver med bredt forstørrelsesområde: 4x, 10x, 40x, 100x: Akromat, super høj kontrast og Plan-akromat.
- Valg af optiske hoveder: Monokulær, binokulær, trinokulær (tillader montering af et digitalkamera)
- Ergonomisk designet, professionel ramme med lav koaksial fokusering muliggør enhåndsbetjening, hvilket gør længerevarende brug behagelig
- Justerbar 3W LED-belysning med intensitetskontrol
- Indbygget lavt drev mekanisk trin med udvidet post til X- og Y-kontrol (135 mm x 140 mm)
- 18 mm okular med gummiøjenskjolde
- 30° skrå ergonomisk Siedentopf visningshoved
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Abbe/Iris |
| Okular | 18 mm |
| Hovedstil | Trinokulær |
| Belysningstype | LED |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Model- | AX-503A |
| Måltyper | DIN Achromatic |
| Produkttype | Mikroskop |
| Inkluderer | IEC Strømkabel, indbygget ledningsophæng, støvdæksel, unbrakonøgle |
| Næsestykke | Indadvendt firedobbelt roterende |
| Vis mere |