Få mere at vide
Fisherbrand™ Kompakt termometer med sonde
Artikelnummer. 12363037 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +300 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
12363037 -50 °C til +300 °C
1 options
Artikelnummer. 12363037
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termometer med sonde i rustfrit stål.
  • Datahold
  • °C/° F udveksling
  • Høj/lav temperatur alarmindstilling
  • Med timer
Specifikationer
  • Måleområde: -50° til +300 °C/-58° til +572 °F
  • Batteri: 1,5V størrelse AAA x 1 stk
  • Tidsområde: 99 timer 59 sekunder
  • Skærmstørrelse: (36 x 16 mm) x 2
  • Sondelængde: 15 cm
  • Probe diameter: 0,04 mm
  • Probe ledning længde: 100 cm
  • Produktstørrelse: 65 x 97 x 20 mm
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 0.04 mm
Dimensioner (L x B x H) 65 x 97 x 20 mm
Display Dimensioner (36 x 16 mm) x 2
Længde (metrisk) 8 cm
Længde (metrisk) kabel 100 cm
Længde (metrisk) sonde 15 cm
Materiale Plast
Måletid 99 timer 59 sekunder
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Vise Digital
Bredde (metrisk) 6 cm