Få mere at vide
Fisherbrand™ Chemical-Resistant Check Valves
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,17 mm
4,74 mm
6,35 mm
9,52 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Chemical-Resistant Check Valves constructed of chemical-resistant Kynar™ body and Viton™ valve.
Used with acids, bases, water, chemical processing and alcohols. Prevents damage to equipment, pumps, and flow systems by preventing backflow.
- Clear flow path
- Inert high purity smooth
- Operating ranges: 0 to 50 psi and -40°C to +126°C
- Autoclavable; zero maintenance
- 1.25 in. length unit installs in any position
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.125 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,17 mm |
| Materiale | Kynar, Viton |
| Samlet længde (engelsk) | 1.25 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 31.75 mm |
| Maksimalt tryk | 50 psi |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 258.8°F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 126°C |
| Produkttype | Check Valve |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido