Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Big-digit timer/stopur
Artikelnummer. 11745863 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11745863 99 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11745863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    215.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.67 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Silver Oxide batteri
Indstil fire separate kanaler fra 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder til et sekund. Fisherbrand™ Traceable™ Big Digit Timer/stopur afgiver en alarm, når nul er nået, og begynder derefter at tælle op.
  • Kæmpe 0,75 tommer. (19 mm) skærm for større læsbarhed
  • Funktionerne inkluderer nedtælling, optælling (stopur), time-out og tidspunkt på dagen
  • Når nul er nået, lyder alarmen, og timeren begynder at tælle op
  • Alle fire kanaler kan bruges samtidigt i enhver kombination af nedtælling/optælling
  • Tilsvarende batteriudskiftninger er: RAYOVAC RW42, DURACELL D357 og EVEREADY 357.
Ordreinfo
Dimensioner: 2,75 Lx 2,5 W x 0,5 in. H (7,0 x 6,4 x 1,3 cm).
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype 4-kanals alarmtimer
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Dimensioner (L x B x H) 2,75 x 2,5 x 0,5 tommer. (7 x 6,4 x 1,3 cm)
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 7 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.4 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Display 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Højde (metrisk) skærm 1.9 cm
Vægt (engelsk) 2 oz.
Vægt (metrisk) 56.69 g
Inkluderer Silver Oxide batteri
Til brug med (applikation) Højt display, der tillader visning fra hele laboratoriet
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST