Få mere at vide
Fisherbrand™ Baume hydrometre
Artikelnummer. 11796923 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
Uden 3-punkts certificering
Inkrementer:
0,1°
Længde (metrisk):
305 mm
310 mm
Baume Range:
19 til 31°
9 til 21°
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Inkrementer Længde (metrisk) Baume Range
11796923 Uden 3-punkts certificering 0,1° 305 mm 9 til 21°
11706933 Uden 3-punkts certificering 0,1° 310 mm 19 til 31°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11796923
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Baume tung vægt til arbejde med væsker, der er tungere end vand.
Baume tung vægt til arbejde med væsker, der er tungere end vand.
  • Permanent mærket med individuelle serienumre
Ordreinfo
Bruge Fisherbrand cylinder 08-530J med 250mL væske til nedsænkning, tilgængelig separat
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM™ E 100 specifikationer, Kalibreret iht ASTM E 126 specifikationer.
Tekniske data
Type Baume Hydrometer
Inkrementer 0,1°
Certificeringer/compliance Uden 3-punkts certificering
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Soda lime glas
Baume Range 9 til 21°
Til brug med (applikation) Baume 'Heavy' skala til væsker, der er tungere end vand