Få mere at vide
Assorterede pH-bufferposer, Fisherbrand™
Beskrivelse
Økonomisk, præcis, praktisk
- ±0,01pH nøjagtighed ved 25 °C (77 °F)
- Pakke med 20 poser: fem poser hver med pH 4, 7 og 10 buffere og skylleopløsning
Certificeringer
Alle løsninger er certificeret sporbare til NIST™ standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4; 10; 7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 20 poser |
| Løsningstype | Buffer |