Få mere at vide
Fisherbrand™ Anti-Static Static-Away™ Håndtag børster
Artikelnummer. 11794346 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) børste:
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Længde (metrisk) håndtag:
12,7 cm
15,24 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) børste Længde (metrisk) håndtag Pakningsstørrelse
11794346 5,08 cm 12,7 cm Hver
11784346 2,54 cm 12,7 cm Hver
11704356 7,62 cm 15,24 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11794346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 DKK
    198.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.50 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anti-Static Static-Away™ Håndtag Børster designet med de blødeste hår til rådighed for at forhindre ridser.
  • Fjern statiske ladninger, mens de børster
  • Ledende komposithåndtag
  • Lange håndtag giver adgang til vanskelige steder
  • Eliminer muligheden for, at en hånd rører ved
  • Vægt:< 1 oz. (28,3 g)
Tekniske data
Produkttype Antistatisk børste
Børstemateriale Syntetiske fibre
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Ledende komposit
Håndtag Type Antistatisk
Tip Type Lige
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Ideel til afstøvning af vægte, kuvetter, objektglas, optik og instrument-/computerskærme, designet med de blødeste hår til rådighed for at forhindre ridser
Længde (engelsk) Pensel 2''
Længde (engelsk) Håndtag 5 tommer
Længde (metrisk) børste 5,08 cm
Længde (metrisk) håndtag 12,7 cm
Vægt (engelsk) 0,5 oz.
Vægt (metrisk) 14.17 g