Tekniske data
| Produkttype | Antistatisk børste |
| Børstemateriale | Syntetiske fibre |
| Farvekodet | Nej |
| Håndtag Materiale | Ledende komposit |
| Håndtag Type | Antistatisk |
| Tip Type | Lige |
| Duft | Oparfumeret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Ideel til afstøvning af vægte, kuvetter, objektglas, optik og instrument-/computerskærme, designet med de blødeste hår til rådighed for at forhindre ridser |
| Længde (engelsk) Pensel | 3 tommer |
| Vis mere |