Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminum Foldup Hand Truck
Artikelnummer. 11764406 Shop alle Fisherbrand produkter
Bæreevne (metrisk):
100 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11764406
Indeholder
Three bungee cords.
Folds completely to briefcase size for easy storage
Folds completely to briefcase size for easy storage
  • Load capacity: 220 lb. (100kg)
  • Sturdy aluminum alloy construction for moving cartons, chemicals, gas cylinders, etc.
  • 6.5 in. dia. (16.5cm) solid-rubber wheels easily move heavy loads
  • Handle extends from 28 to 42 in. (71 to 107cm)
Ordreinfo
Weight: 20 lb. (9.1kg)
Tekniske data
Type Fold-up Hand Truck
Bæreevne (engelsk) 220 lb.
Bæreevne (metrisk) 100 kg
Materiale Aluminum Alloy
Til brug med (applikation) To move cartons, chemicals and gas cylinders easily
Inkluderer Three bungee cords, solid Rubber wheels
Længde (engelsk) Hylde 9.5 in.
Længde (metrisk) hylde 24 cm
Vægt (engelsk) 15 lb.
Vægt (metrisk) 6.8 kg
Bredde (engelsk) 14 in.
Bredde (metrisk) 36 cm