Få mere at vide
Fisherbrand™ Luftdrevne analoge omrørere
Artikelnummer. 15122997 Shop alle Fisherbrand produkter
Hastighed:
10,000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Volumen:
10 L
20 L
50 L
Moment:
45
203
294
633
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15122997
Indeholder
  • A 9/16 in. dia. x 10 in. L support rod
  • Four ft. air hose with double fittings for connection to air supply
    • Variabel hastighed og eksplosionssikre omrørere, ideelle til sikker blanding af alle typer opløsningsmidler, lakker og flygtige kemikalier uden mulighed for gnistantændelse.
      • Nåleventil tillader variation i blandingshastighed
      • Speciel lyddæmper sikrer mere støjsvag drift
      • Vendbare modeller har motorer, som kan indstilles til at rotere i begge retninger ved at forbinde lufttilførselsledningen til højre port for rotation mod uret eller venstre port for rotation med uret
      • Kan bruges sammen med brændbare kemikalier til eksplosionssikker blanding
      Ordreinfo
      Aksel, propel, stativ og klemme fås separat
Specifications
Hastighed 1000 rpm
Volumen 20 L
Vise Analog
Spænding 0/1 V
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 0.95 cm
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 27 cm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Hestekræfter 0.5
Til brug med (applikation) Sikker blanding af alle typer opløsningsmidler, lakker og flygtige kemikalier
Inkluderer 10 L x 0,56 in. dia. støttestang, 4 fods luftslange med dobbelt fittings for tilslutning til lufttilførsel
Materiale Stål aluminium
Tryk (engelsk) Luftforsyning 30 til 80 psi
Moment 294
Type Luftdrevet overhead omrører
Viskositet 10.000 mPas
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg