Få mere at vide
Fisherbrand™ Luftdrevne analoge omrørere
Artikelnummer. 15112997 Shop alle Fisherbrand produkter
Hastighed:
10,000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Volumen:
10 L
20 L
50 L
Moment:
45
203
294
633
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15112997
Indeholder
  • A 9/16 in. dia. x 10 in. L support rod
  • Four ft. air hose with double fittings for connection to air supply
    • Variabel hastighed og eksplosionssikre omrørere, ideelle til sikker blanding af alle typer opløsningsmidler, lakker og flygtige kemikalier uden mulighed for gnistantændelse.
      • Needle valve allows variation in mixing speed
      • Special muffler ensures quieter operation
      • Reversible models have motors which can be set to rotate in either direction by connecting the air supply line to the right port for counter-clockwise rotation or the left port for clockwise rotation
      • Can be used with flammable chemicals for explosion proof mixing
      Ordreinfo
      Aksel, propel, stativ og klemme fås separat
Tekniske data
Hastighed 1200 rpm
Volumen 20 L
Vise Analog
Spænding 0/1 V
Diameter (engelsk) 0.37 in.
Diameter (metrisk) aksel 0.95 cm
Højde (engelsk) 10 in.
Højde (metrisk) 25 cm
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30 cm
Hestekræfter 0.3
Til brug med (applikation) Safely mixing all types of solvents, lacquers and volatile chemicals
Inkluderer 10 L x 0.56 in. dia. support rod, 4 ft. air hose with double fittings for connection to air supply
Materiale Steel Aluminum
Tryk (engelsk) Luftforsyning 30 to 80 psi
Moment 203
Type Air Powered Overhead Stirrer
Viskositet 10,000 mPas
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg