Få mere at vide
Fisherbrand™ Luftdrevne analoge omrørere
Artikelnummer. 15102997 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Hastighed:
10.000 omdr./min.
1000 omdr./min.
1200 omdr./min.
3000 omdr./min.
Volumen:
10 l
20 l
50 l
Moment:
45
203
294
633
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Volumen Moment unitSize
15102997 10.000 omdr./min. 10 l 45 -
15192987 3000 omdr./min. 50 l 633 Hver
15112997 1200 omdr./min. 20 l 203 Hver
15122997 1000 omdr./min. 20 l 294 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15102997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3132.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 1012.36 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • A 9/16 in. dia. x 10 in. L support rod
  • Four ft. air hose with double fittings for connection to air supply
    • Variabel hastighed og eksplosionssikre omrørere, ideelle til sikker blanding af alle typer opløsningsmidler, lakker og flygtige kemikalier uden mulighed for gnistantændelse.
      • Nåleventil tillader variation i blandingshastighed
      • Speciel lyddæmper sikrer mere støjsvag drift
      • Vendbare modeller har motorer, som kan indstilles til at rotere i begge retninger ved at forbinde lufttilførselsledningen til højre port for rotation mod uret eller venstre port for rotation med uret
      • Kan bruges sammen med brændbare kemikalier til eksplosionssikker blanding
      Ordreinfo
      Aksel, propel, stativ og klemme fås separat
Tekniske data
Hastighed 10.000 omdr./min.
Volumen 10 l
Vise Analog
Spænding 0/1 V
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 0.95 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 18 cm
Længde (engelsk) 12 tommer
Hestekræfter 0.3
Til brug med (applikation) Sikker blanding af alle typer opløsningsmidler, lakker og flygtige kemikalier
Inkluderer 10 L x 0,56 in. dia. støttestang, 4 fods luftslange med dobbelt fittings for tilslutning til lufttilførsel
Materiale Stål aluminium
Model- Luftdrevet overhead omrører
Tryk (engelsk) Luftforsyning 30 til 100 psi
Moment 45
Type Luftdrevet overhead omrører
Viskositet 5.000 mPas
Vægt (engelsk) 5 lb.
Vægt (metrisk) 2.3 kg