Få mere at vide
Fisherbrand™ accuTupH™ Robuste pære pH-kombinationselektroder - kviksølvfri
Artikelnummer. 11580154 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC og Phono stik
BNC/ATC
US Standard/Pin
Knudepunkt:
Dobbelt
Enkel
Ental
Type påfyldningsopløsning:
Mættet KCl
Væske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11580154
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimal til laboratoriebrug og præcise QC-målinger.
pH-kombinationselektrode til laboratoriebrug og præcise QC-målinger med en responstid på under 10 sekunder.
  • pH-kombinationselektrode
  • Dobbelt kryds
  • Temperaturområde: 80-100 °C
  • pH-område: 0-14
  • Svartid under 10 sekunder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper US Standard/Pin
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombination Ag/AgCl pH-elektrode, ikke-genopfyldelig, flad overflade
Type påfyldningsopløsning Væske
Til brug med (applikation) pH, Tris
Intern reference Ag/AgCl
mV rækkevidde 0 til± 25 mV
Svartid <10 sek.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). 80 °C til 100 °C
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 102 mm
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 10 mm