Få mere at vide
Fisherbrand™ accuTupH™ Robuste pære pH-kombinationselektroder - kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescrizione
pH-kombinationselektrode til laboratoriebrug og præcise QC-målinger med en responstid på under 10 sekunder.
- pH-kombinationselektrode
- Enkelt kryds
- Temperaturområde: 80-100 °C
- pH-område: 0-14
- Svartid under 10 sekunder.
Specifica
Specifica
| Konnektortyper | BNC/ATC |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 100 °C |
| Type | Kombinations-pH-elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Væske |
| Til brug med (applikation) | pH |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| mV rækkevidde | 0 til± 25 mV |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?