Få mere at vide
Fisherbrand™ accuTupH™ Robuste pære pH-kombinationselektroder - kviksølvfri
Artikelnummer. 11550174 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Amerikansk standard/nål
BNC og Phono stik
BNC/ATC
US Standard/Pin
Knudepunkt:
Dobbelt
Ental
Type påfyldningsopløsning:
Mættet KCl
Væske
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Knudepunkt Type påfyldningsopløsning Pakningsstørrelse
11550174 BNC og Phono stik Dobbelt Mættet KCl Hver
11560084 BNC/ATC Ental Væske Hver
11550084 Amerikansk standard/nål Ental Væske Hver
11580154 US Standard/Pin Dobbelt Væske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11550174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    1774.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.23 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Optimal til laboratoriebrug og præcise QC-målinger.
pH-kombinationselektrode til laboratoriebrug og præcise QC-målinger med en responstid på under 10 sekunder.
  • pH-kombinationselektrode
  • Dobbelt kryds
  • Temperaturområde: 80-100 °C
  • pH-område: 0-14
  • Svartid under 10 sekunder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og Phono stik
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Glas
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Kombinations-pH-elektrode
Type påfyldningsopløsning Mættet KCl
Til brug med (applikation) pH, Tris
Intern reference Ag/AgCl
mV rækkevidde 0 til± 25 mV
Svartid <10 sek.
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 212 °F
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 102 mm
Diameter (engelsk) 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) 12 mm