Learn More
Fisherbrand™ accuTupH™ Robuste pære pH-kombinationselektroder - kviksølvfri
Product Code. 11550084 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC og Phono stik
BNC/ATC
US Standard/Pin
Knudepunkt:
Dobbelt
Enkel
Ental
Type påfyldningsopløsning:
Mættet KCl
Væske
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 11550084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimal til laboratoriebrug og præcise QC-målinger.
pH-kombinationselektrode til laboratoriebrug og præcise QC-målinger med en responstid på under 10 sekunder.
  • pH combination electrode
  • Single junction
  • Temperature range: 80-100°C
  • pH range: 0-14
  • Response time under 10 seconds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konnektortyper Amerikansk standard/stift
Knudepunkt Enkel
Materiale Glass
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 100°C
Type Combination pH Electrode
Type påfyldningsopløsning Væske
Til brug med (applikation) pH
Intern reference Ag/AgCl
mV rækkevidde 0 to ±25 mV
Svartid <10 sec.
Temperatur (engelsk) Drift 32°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk). 80°C to 100°C
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 102 mm
Diameter (engelsk) 0.4 in.
Diameter (metrisk) 10 mm