Få mere at vide
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
BNC/0,25 tommer. Telefon ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
BNC/RCA IP67
U.S. Standard/Pin
Model-:
Ekstra lang epoxy krop
Extra-long epoxy body
MicroProbe™ glas krop
MicroProbe™ glass body
Standard glashus
Standard glass body
pH/ATC, Ekstra lang epoxy krop
Længde (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Hver
Descripción
Hurtig, præcis respons på trods af temperaturændringer
- Patenteret design med dobbelte keramiske forbindelser, forseglet Ag/AgCl reference og speciel elektrolyt
- Eliminerer langsom respons ved måling af prøver ved forskellige temperaturer hurtigt efter hinanden
- Nøjagtig til± 0,01 pH ved 25 °C og± 0,05 pH fra -5° til +80 °C
- Responstid, 20 sekunder eller mindre; ubetydelig afdrift
- Isoleret referenceelement og ydre KCl-fyldopløsning
- Eliminerer tilstopning fra sølvforbindelsesudfældninger
- Ingen sølv eller kviksølv til at forurene prøver
- Valg af standard og MicroProbe™ glas eller ekstra lange epoxylegemer
accupHast Standard elektrode af glashus
- Glashus i standardstørrelse
- Nedsænkning til 102 mm
- Krops- og spidsdiameter, 10 mm
- Semimikro størrelse glashus
- Nedsænkning til 165 mm
- Kropsdiameter, 10 mm; spids diameter, 5 mm
- Ekstra lang epoxy krop
- Nedsænkning til 140 mm
- Kropsdiameter, 10 mm
- Ekstra lang epoxy krop
- Indbygget ATC-sonde
- Nedsænkning til 143 mm
- Kropsdiameter, 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Konnektortyper | BNC/0,25 tommer. Telefon ATC |
| Knudepunkt | Dobbelt keramik |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +80 °C |
| Type | Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor |
| Type påfyldningsopløsning | Mættet KCl |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Model- | pH/ATC, Ekstra lang epoxy krop |
| Svartid | 20 sek. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido