Få mere at vide
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kviksølvfri
Artikelnummer. 11520074 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tommer. Telefon ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
BNC/RCA IP67
Model-:
Ekstra lang epoxy krop
Ekstra lang epoxy-krop
MicroProbe™ glas krop
Mikroprobe™ glaslegeme
Standard glashus
pH/ATC, Ekstra lang epoxy krop
Længde (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11520074
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtig, præcis respons på trods af temperaturændringer
  • Patenteret design med dobbelte keramiske forbindelser, forseglet Ag/AgCl reference og speciel elektrolyt
  • Eliminerer langsom respons ved måling af prøver ved forskellige temperaturer hurtigt efter hinanden
  • Nøjagtig til± 0,01 pH ved 25 °C og± 0,05 pH fra -5° til +80 °C
  • Responstid, 20 sekunder eller mindre; ubetydelig afdrift
Forbedret flow, mindre forurening
  • Isoleret referenceelement og ydre KCl-fyldopløsning
  • Eliminerer tilstopning fra sølvforbindelsesudfældninger
  • Ingen sølv eller kviksølv til at forurene prøver
  • Valg af standard og MicroProbe™ glas eller ekstra lange epoxylegemer
accupHast Standard elektrode af glashus
  • Glashus i standardstørrelse
  • Nedsænkning til 102 mm
  • Krops- og spidsdiameter, 10 mm
accupHast MicroProbe Elektrode af glaslegeme
  • Semimikro størrelse glashus
  • Nedsænkning til 165 mm
  • Kropsdiameter, 10 mm; spids diameter, 5 mm
accupHast Ekstra lang epoxy elektrode
  • Ekstra lang epoxy krop
  • Nedsænkning til 140 mm
  • Kropsdiameter, 10 mm
accupHast Ekstra lang epoxy krop pH/ATC elektrode
  • Ekstra lang epoxy krop
  • Indbygget ATC-sonde
  • Nedsænkning til 143 mm
  • Kropsdiameter, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC/0,25 tommer. Telefon ATC
Knudepunkt Dobbelt keramik
Materiale Epoxy
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +80 °C
Type Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, Mini-DIN konnektor
Type påfyldningsopløsning Mættet KCl
Intern reference Ag/AgCl
Model- pH/ATC, Ekstra lang epoxy krop
Svartid 20 sek.
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 176 °F
Længde (engelsk) 5,6 tommer.
Længde (metrisk) 143 mm
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 10 mm