Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Temperature-Compensated Two-Cell Conductivity Probes, Mercury-Free
Shop alle Fisherbrand produkter
Celle konstant:
1 cm-1
10 cm -1
Måleområder:
1 til 200 mS/cm
10.0 to 2000 μS/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
8-polet stik
Til brug på accumet™ Excel (XL) serie bordmålere
- Celle af nedsænkningstype
- Brug i standard elektrodeholder: unik kompakt størrelse er den samme som typisk pH-elektrode
- Indbyggede temperatursensorer giver temperaturkompenserede aflæsninger
- Epoxy krop
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 10 cm -1 |
| Konnektortyper | 8-benet |
| Til brug med (udstyr) | AB200, XL20, XL200, XL30, XL50, XL500, XL60, XL600 bordmålere |
| Type | Konduktivitetssonde |
| Materiale | Epoxy |
| Måleområder | 1 til 200 mS/cm |
| Opbevaringsmetode | Nedsænket i deioniseret vand |
| sonde | 2 Celleledningsevne |