Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Solid State Combination ISE'er, kviksølvfri: Sølv/sulfid
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Til bromid-, chlorid-, kobber-, cyanid-, fluorid-, bly- og sølv/sulfidbestemmelser
Funktioner
- Lav drift, hurtig respons, højt selektivitetsforhold, god termisk stabilitet og bredt driftsområde
- Kontinuerlig elektrisk afskærmning og isolering af indvendige elementer, kabel og stik
- Ekstremt stabile, reproducerbare aflæsninger med et minimum af elektrisk støj
- Hurtig responstid, der sænker omkostningerne pr. test
- Individuelt testet, serialiseret til at opfylde GLP krav og bakket op af Fisher Scientific Tekniske applikationer personale
Kombinationsmodeller
- Har en homogen sensormembran til bred anvendelse, hurtig reaktion, minimal prøveopbevaring, forbedret præcision og lavere detektionsgrænser
- I glas- eller epoxylegeme, der inkorporerer sensor- og referenceceller i en enkelt sonde
Sølv/sulfid kombination ISE
- Bestemmer sølv og sulfid i vand og pulp
- Glas krop
Cyanidopløsninger er meget giftige; brug en pipettepære, når du forbereder dem. Sure cyanidopløsninger producerer hydrogencyanid; procedurer med disse skal udføres i et stinkskab. Målinger over 10 -3 M bør udføres sjældent, da cyanidionen langsomt eroderer den følende membran.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Bruges til at bestemme sølv og sulfid i vand og pulp |
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) krop | 13mm |
| Type påfyldningsopløsning | 13-620-834 |
| Længde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Længde (metrisk) | 108mm |
| Materiale | Glas |
| Driftsområde (metrisk) | 0,01 til 107900 ppm Ag+, 0,003 til 32100 ppm S2- |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32° til 176 °F |
| Vis mere |