Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Udskiftning af ledningsevne/TDS/temperatursonde - kviksølv - fri
Artikelnummer. 11346192 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
0,9 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
11346192 0,9 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11346192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2750.00 DKK
    2046.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 703.43 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Udskiftningssonde, der skal bruges til ledningsevne, TDS og temp.
Erstatning for:
  • accumet AP75, AP85 bærbare målere
  • Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 bærbare målere
  • Oakton CON 510, pH/CON 510 bordplademålere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1
Konnektortyper 6-benet DIN
Til brug med (applikation) Ledningsevne, TDS, Temp
Til brug med (udstyr) Accumet AP75, AP85 bærbar måler, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 bærbar måler, Oakton CON 510, pH/CON 510 bordmåler
Type Ledningsevne/TDS/temperatursonde
Længde (engelsk) Kabel 36 tommer.
Længde (metrisk) kabel 0,9 m
Materiale Epoxy
Måleområder 0-150mS
sonde Ledningsevne/TDS/Temperatur