Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Polymer Membran Combination ISE'er, kviksølvfri: Calcium
Artikelnummer. 11530144 Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11530144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtige, præcise målinger af calcium, nitrat og kaliumion i vandige opløsninger over en lang række koncentrationer
Hurtige, præcise målinger i vandige opløsninger over en lang række koncentrationer.
Sensor forseglet i epoxyhus
  • Sensormoduler indeholder flydende intern fyldningsopløsning i kontakt med geleret organofil membran
  • Membranen er imprægneret med en selektiv ionbytter for ion af interesse
  • Sensorer er forseglet i holdbart epoxyhus med indbygget referencehalvcelle
  • Tillad hurtige, præcise målinger i vandige opløsninger over en lang række koncentrationer
  • Epoxy krop giver kemisk modstand
Funktioner
  • Hård, kemikalie-resistent epoxy krop
  • Membransamling forseglet til kroppen
  • Kontinuerlig elektrisk afskærmning og isolering af indvendige elementer, kabler og stik
  • Ekstremt stabile, reproducerbare aflæsninger med et minimum af elektrisk støj
  • Lavere detektionsgrænser end konventionelle ISE'er
  • Hurtig responstid, der sænker omkostningerne pr. test
  • Individuelt testet, serialiseret til at opfylde GLP krav og bakket op af Fisher Scientific Tekniske applikationer personale
Dimensioner
  • Diameter: krop, 0,5 tommer. (12,7 mm); hætte, 0,625 tommer. (16 mm)
  • Længde: krop, 4 tommer. (10,2 cm); hætte, 1 tommer. (2,5 cm); samlet, 5 tommer. (12,7 cm)
Calcium elektrode
  • Finder anvendelse i test af vin, øl, mejeriprodukter, fødevarer, planter, lægemidler, gødning, sprængstoffer, ler og jord
  • Anvendes som endepunktsdetektor i EDTA-calciumtitreringer
  • Fyldningsopløsning er 4M KCl (med AgCl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Anvendes til test af vin, øl, mejeriprodukter, fødevarer, planter, lægemidler, gødning, sprængstoffer, ler og jord
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Diameter (engelsk) Krop 0,5 tommer
Diameter (metrisk) krop 12.7mm
Diameter (metrisk) Kap 15.8mm
Type påfyldningsopløsning 4mol/L KCl med AgCl
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127mm
Materiale Epoxy
Driftsområde (metrisk) 0,04 til 400 ppm
Temperatur (engelsk) Drift 32° til 88 °F
pH-område 3 til 10
Interferenser Mg2+, Zn2+, Ba2+, K+, Na2+, Ni2+ , Cu2+, Fe2+, Sr2+, H+, Hg2+
Modstand >1 megohm
Svartid ∽1 min. eller mindre
Elektrode Kalcium
Temperaturområde (metrisk). 0 til 40 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Membrankombination ISE