Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-sonde til bærbare AP80- og AP70-seriemålere: Kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67, ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udskiftning/tilbehør til accumet AP85, AP84, AP72, AP71 bærbare målere
- Alt-i-en pH-/temperatursonde
- Væskefyldt Ag/AgCl referenceelement
- Robust plastik krop
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67, ATC |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Epoxy |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +80 °C |
| Type | pH/ORP-kombinationstitreringselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Mættet KCl med AgCl. KCl |
| Til brug med (applikation) | Alt-i-en pH-temperatur |
| Til brug med (udstyr) | Accumet AP70 bærbar måler |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Vis mere |