Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-elektrode til AP60- og AP100-seriemålere, kviksølvfri
Shop alle Fisherbrand produkter
Konnektortyper:
BNC/Mini-Phone ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kombinationselektrode med indbygget ATC-sonde
- Væskefyldt
- Ag/AgCl reference
- Enkelt kryds
- BNC/Mini-Phone vandtætte stik til bærbare modeller i AP60-serien
- pH-område: 0 til 14
- Temperaturområde: 5° til 80 °C
- Sondelængde: 102 mm
- Sondens diameter: 10 mm
- Kabellængde: 76 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/Mini-Phone ATC |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Polymer |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | pH/ATC kombinationselektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Væske |
| Til brug med (udstyr) | Accumet AP60 og AP100 bærbar måler |
| Inkluderer | Måler, 9V batteri, manual |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelsk) Drift | 32 °F til 212 °F |
| Vis mere |