Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Mikro- og semimikrostørrelsesglaskombinationselektroder - kviksølv - fri
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Ideel til mikrobrøndplader, serumkopper, kuvetter, mikroreagensglas, NMR-rør og kapillarrør
Nul til 14 pH-område
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Glas |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +110 °C |
| Type | Kombinations pH-elektrode, Ag/AgCl |
| Type påfyldningsopløsning | Mættet KCl med AgCl. KCl |
| Til brug med (applikation) | Små prøver |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelsk) Drift | 23 °F til 230 °F |
| Vis mere |