Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Metallisk ORP-indikatorelektrode - kviksølv - fri
Artikelnummer. 10626201 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Konnektortyper:
Stift
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10626201 Stift Hver
1 options
Artikelnummer. 10626201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 DKK
    1832.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 742.85 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Kræver
Kræver: 13-640-150 Pin Jack Adapter til USA Standardindgange eller 13-620-490 BNC-indgangsadapter til BNC-indgange
Platinindikerende halvcelle til ORP-målinger og redoxtitreringer
  • Glaskrop og stort platinelement
  • Temperaturområde: -5° til +100 °C (23° til 212 °F)
  • Måler 5,5 tommer L (14 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Stift
Materiale Glas
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +100 °C
Type ORP elektrode
Til brug med (applikation) ORP, Redox
Temperatur (engelsk) Drift 23 °F til 212 °F
Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +100 °C
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Diameter (engelsk) Krop 0,39 tommer
Diameter (metrisk) krop 10 mm