Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kviksølvfri sølvbillet halvcelleelektrode
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Kræver
- Kræver kompatibel referenceelektrode; foreslåede referenceelektroder er 13-620-216, 13-620-273, 13-620-47
- Kræver 13-640-150 Pin Jack-adapter til USA Standardindgange eller 13-620-490 BNC-indgangsadapter til BNC-indgange
Til sølv- og halogenid-titreringer
- Ekstra-stor sølvbillet halvcelle
- Glaskrop, 14 cmL
- Temperaturområde -5° til +100 °C (+23° til +212 °F)
- Karrosserie, 10 mm diameter
- Pinstik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Stift |
| Materiale | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C til +100 °C |
| Type | Halvcelleelektrode |
| Til brug med (applikation) | Halogenid, Sølv |
| Temperatur (engelsk) Drift | 23 °F til 212 °F |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |
| Længde (engelsk) | 5,5'' |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Diameter (engelsk) Krop | 0,37 tommer. |
| Vis mere |