Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kviksølvfri ledningsevneprober: To celler
Artikelnummer. 11580074 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Celle konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Måleområder:
0,5 til 200μ S/cm
10 til 2000 μS/cm
10 til 2000μ S/cm
1000 til 200.000 μS/cm
1000 til 200.000μ S/cm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Celle konstant Måleområder Materiale unitSize
11580074 1 cm -1 10 til 2000μ S/cm Glas Hver
11590074 0,1 cm -1 0,5 til 200μ S/cm Glas Hver
11500084 10 cm-1 1000 til 200.000 μS/cm Glas Hver
11510174 1 cm-1 10 til 2000 μS/cm Epoxy Hver
11500174 0,1 cm -1 0,5 til 200μ S/cm Epoxy Hver
11590164 10 cm -1 1000 til 200.000μ S/cm Epoxy Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11580074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 DKK
    2397.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 822.67 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Separat ATC-sonde til temperaturkompenserede aflæsninger.
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Cellens unikke kompakte størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode, der —tillader brug i standardelektrodeholdere.
  • To-celletyper med glas- eller epoxylegemer
  • Dobbeltbens stik
  • Cellekonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1 cm -1
Konnektortyper 2-benet
Til brug med (udstyr) AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbar måler
Type Konduktivitetssonde
Materiale Glas
Måleområder 10 til 2000μ S/cm
Opbevaringsmetode Nedsænket i deioniseret vand
sonde 2 Celleledningsevne