Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kviksølvfri ledningsevneprober: To celler
Artikelnummer. 11510174 Shop alle Fisherbrand produkter
Celle konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Måleområder:
0,5 til 200μ S/cm
10 til 2000 μS/cm
10 til 2000μ S/cm
1000 til 200.000 μS/cm
1000 til 200.000μ S/cm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11510174
Kræver
Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
  • Two-cell types with glass or epoxy bodies
  • Dual pin connectors
  • Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 1 cm-1
Konnektortyper 2-pin
Til brug med (udstyr) AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and portable meter
Type Conductivity Probe
Materiale Epoxy
Måleområder 10 til 2000 μS/cm
Opbevaringsmetode Immersed in deionized water
sonde 2 Cell Conductivity