Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ Kviksølvfri ledningsevneprober: To celler
Artikelnummer. 11500174 Shop alle Fisherbrand produkter
Celle konstant:
0,1 cm -1
1 cm -1
1 cm-1
10 cm -1
10 cm-1
Måleområder:
0,5 til 200μ S/cm
10 til 2000 μS/cm
10 til 2000μ S/cm
1000 til 200.000 μS/cm
1000 til 200.000μ S/cm
Materiale:
Epoxy
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11500174
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Separat ATC-sonde til temperaturkompenserede aflæsninger.
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Cellens unikke kompakte størrelse er den samme som en typisk pH-elektrode, der —tillader brug i standardelektrodeholdere.
  • To-celletyper med glas- eller epoxylegemer
  • Dobbeltbens stik
  • Cellekonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,1 cm -1
Konnektortyper 2-benet
Til brug med (udstyr) AR60, AR50, AR20, AB30 meter
Type Konduktivitetssonde
Materiale Epoxy
Måleområder 0,5 til 200μ S/cm
Opbevaringsmetode Nedsænket i deioniseret vand
sonde 2 Celleledningsevne