Beskrivelse
Kræver
Separate ATC probe for temperature-compensated readings.
Til brug med AR60, AR50, AR20, AB30 bordplade og AP65 bærbare målere
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
- Two-cell types with glass or epoxy bodies
- Dual pin connectors
- Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 10 cm-1 |
| Konnektortyper | 2-pin |
| Til brug med (udstyr) | AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meter |
| Type | Conductivity Probe |
| Materiale | Glas |
| Måleområder | 1000 til 200.000 μS/cm |
| Opbevaringsmetode | Immersed in deionized water |
| sonde | 2 Cell Conductivity |